Learn More
Diundecilo ftalato, TRC
Código de producto. 30137635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137635 25 g 25 g
30136394 10 g 10 g
17900085 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137635 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49458025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3648-20-2
Fórmula molecular C30 H50 O4
Peso molecular (g/mol) 474.72
Sinónimo Phthalic Acid, Bis-n-undecyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diundecyl ester (9CI), Phthalic acid, diundecyl ester (7CI,8CI), Undecyl alcohol, phthalate (2:1) (8CI), Undecyl alcohol, phthalate (8CI), Bis-diundecylphthalate, Bisoflex DUP, DUP, Di-n-undecyl phthalate, Diplast L 11, Diundecyl phthalate, Jayflex L 11P, Palatinol 11, Sansocizer DUP
Nombre IUPAC Diundecilo Benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES CCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, bis undecyl ester
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C30H50O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-21-25-33-29(31)27-23-19-20-24-28(27)30(32)34-26-22-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-20,23-24H,3-18,21-22,25-26H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.3709