Learn More
Ditridecyl Adipate, TRC
Código de producto. 30135361
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135361 2.5 g 2.50 g
30011461 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135361 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4941952.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16958-92-2
Fórmula molecular C32H62O4
Peso molecular (g/mol) 510.84
Sinónimo Hexanedioic Acid 1,6-Ditridecyl Ester, Adipic Acid Ditridecyl Ester, Hexanedioic Acid Ditridecyl Ester, 1-Tridecanol Adipate (2:1), Bis(tridecyl) Adipate, Cereplas DTDA, Emkarate DTDA, Esterex A 51, Plasthall DTDA
Nombre IUPAC Adipato ditridecilo
SMILES O=C(CCCCC(OCCCCCCCCCCCCC)=O)OCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adipic Acid-bistridecyl Ester
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C32H62O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-29-35-31(33)27-23-24-28-32(34)36-30-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-30H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.46