Learn More
Ditolylguanidine, MedChemExpress
Código de producto. 16471399
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16471399 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16471399
Marca: Medchem Express HY14218
MedChemExpress Ditolylguanidine (1,3-Di-o-tolylguanidine) is an agonist of sigma receptor (σ1/σ2 receptor).
Ditolylguanidine (1,3-Di-o-tolylguanidine) is an agonist of sigma receptor (σ1/σ2 receptor).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ditolylguanidine
Forma física Solid
CAS 97-39-2
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H17N3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo 1,3-Di-o-tolylguanidine DTG
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (626.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(NC(NC2=CC=CC=C2C)=N)C=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 239.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.32
Porcentaje de pureza 99.03%