Learn More
Ditiocarb sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16482349
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
16482349 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16482349
Marca: Medchem Express HYB1637
MedChemExpress Ditiocarb sodium (Sodium diethyldithiocarbamate) is an accelerator of the rate of copper cementation. Sodium diethyldithiocarbamate reduces the incidence of HIV infection.
Ditiocarb sodium (Sodium diethyldithiocarbamate) is an accelerator of the rate of copper cementation. Sodium diethyldithiocarbamate reduces the incidence of HIV infection.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ditiocarb sodium
Forma física Solid
CAS 148-18-5
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H10NNaS2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo Sodium diethyldithiocarbamate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (583.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C(S[Na])N(CC)CC
Peso molecular (g/mol) 171.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.26
Porcentaje de pureza 98.13%