Learn More
Dithranol, MedChemExpress
Código de producto. 16468436
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16468436 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16468436 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0738
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Dithranol (Anthralin) is an anthraquinone derivative, with potent anti-psoriatic effects. Dithranol can inhibit DNA replication and repair.
Dithranol (Anthralin) is an anthraquinone derivative, with potent anti-psoriatic effects. Dithranol can inhibit DNA replication and repair.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dithranol
CAS 1143-38-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H10O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo Anthralin
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (44.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C=CC=C2O)CC3=CC=CC(O)=C13
Peso molecular (g/mol) 226.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation