Learn More
Ditranol, LoGiCal
Código de producto. 30459470
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459470 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459470 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0137.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dithranol
CAS 1143-38-0
Nombres de analitos o componentes Dithranol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H10 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,8-Dihydroxy-9(10H)-anthracenone, 1,8-Dihydroxyanthrone, 1,8-Dihydroxy-9-anthrone, 1,8-Dihydroxyanthrone, Anthra-Derm, Anthralin, Batidrol, Batridol, Chrysodermol, Cignolin, Cigthranol, Derobin, Dithranol, DrithoCreme, Drithoscalp, Lasan, NSC 43970, NSC 629313, Psodadrate, Psoriacid-Stift, Psoriacide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10O3/c15-10-5-1-3-8-7-9-4-2-6-11(16)13(9)14(17)12(8)10/h1-6,15-16H,7H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Oc1cccc2Cc3cccc(O)c3C(=O)c12
Nombre IUPAC 1,8-dihidroxi-10H-antracin-9-ona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 226.23
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 226,063 g/mol