Learn More
Dithranol, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15610980 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15610980 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15610980 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 106081G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dithranol
CAS 1143-38-0
Fórmula molecular C14H10O3
Número MDL MFCD00053409
Cantidad 1 g
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2054360
Sinónimo anthralin, dithranol, 1,8-dihydroxyanthrone, 1,8-dihydroxy-9-anthrone, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy
Clave InChI NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C=CC=C1C2
Nombre IUPAC 1,8-dihidroxi-9,10-dihidroantracen-9-ona
Peso molecular (g/mol) 226.23
PubChem CID 2202
ChEBI CHEBI:37510
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%