Learn More
Ditranol, 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11414742 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414742 0.25 g -
11424742 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414742 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219150283
Ditranol ≥ 99 %, polvo amarillo
  • El ditranol, un medicamento potencial contra la psoriasis, se puede usar para estudiar su seguridad, eficacia, metabolismo y perfil farmacológico.
  • Se puede utilizar para analizar las propiedades fisicoquímicas, como un compuesto de referencia y para desarrollar vehículos eficaces de administración de drogas.
  • Se puede utilizar como una matriz para la obtención de imágenes de desorción/ionización láser asistida por matriz en un espectrómetro de masas por resonancia de ciclotrón de iones de transformación de Fourier.
  • La antralina es un inhibidor de la biosíntesis de leucotrienos.
  • Inhibe la oxidación de LTB4 y altera la función mitocondrial.
  • La antralina se utiliza en el tratamiento de la psoriasis, como fungicida, en el tratamiento de infecciones por tiña y en la dermatosis crónica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1143-38-0
Fórmula molecular C14H10O3
Peso molecular (g/mol) 226.23
Número MDL MFCD00053409
Clave InChI NUZWLKWWNNJHPT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2202
ChEBI CHEBI:37510
Nombre IUPAC 1,8-dihidroxi-9,10-dihidroantracen-9-ona
SMILES OC1=CC=CC2=C1C(=O)C1=C(O)C=CC=C1C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dithranol
Color Naranja-amarillo o amarillo
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Cantidad 0.25 g
Sinónimo anthralin, dithranol, 1,8-dihydroxyanthrone, 1,8-dihydroxy-9-anthrone, chrysodermol, cigthranol, batridol, cignolin, psoriacid-stift, 9 10h-anthracenone, 1,8-dihydroxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.23
Forma física Crystalline Powder