Learn More
Dithizone, TRC
Código de producto. 30136216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136216 10 g 10 g
30012517 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136216 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49429510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-10-6
Fórmula molecular C13 H12 N4 S
Peso molecular (g/mol) 256.33
Sinónimo (Phenylazo)thioformic Acid 2-Phenylhydrazide, DIZO, N,2-Diphenyldiazenecarbohydrazonothioic Acid, Diphenylthiocarbazone, Dithizon, Dithizone, NSC 215189, NSC 4275, NSC 97262, NSC 97264, NSC 97353, NSC 99124;
Nombre IUPAC (3E)-1-anilino-3-feniliminotiourea
SMILES S=C(NNc1ccccc1)N=Nc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dithizone
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0783