Learn More
Ditizona, 98 %
Código de producto. 11418970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11418970 25 g 25 g
11469076 10 g 10 g
11479076 50 g 50 g
11489076 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11418970 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17947.14
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 60-10-6 | C13H12N4S | 256,33 g/mol
La ditizona actúa como indicador de metales. También se utiliza como agente quelante para metales pesados como el mercurio y el plomo. También se utiliza para evaluar la purificación de preparaciones de islotes pancreáticos humanos, que se utilizan para el trasplante en pacientes con diabetes tipo 1.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
La ditizona actúa como indicador de metales. También se utiliza como agente quelante para metales pesados como el mercurio y el plomo. También se utiliza para evaluar la purificación de preparaciones de islotes pancreáticos humanos, que se utiliza para el trasplante en pacientes con diabetes tipo 1.
Solubilidad
Soluble en etanol, cloroformo, dimetilsulfóxido y piridina. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-10-6
Fórmula molecular C13H12N4S
Peso molecular (g/mol) 256.33
Número MDL MFCD00003025
Clave InChI UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dithizone, dithizon, ditizon, carbazone, diphenylthio, usaf ek-3092, diazenecarbothioic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, 1,5-diphenyl-3-mercaptoformazan, 3-formazanthiol, 1,5-diphenyl, unii-njz2cj4d6p, 1,5-diphenyl-3-thiocarbazone
PubChem CID 657262
SMILES S=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dithizone
Punto de fusión ∼168°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 748838
Índice Merck 14,3377
Información de solubilidad Soluble in ethanol,chloroform,dimethylsulfoxide,and pyridine. Insoluble in water.
Nombre IUPAC 3-(fenilamino)-1-(fenilimino)tiourea
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.33
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,5-Difenil-3-tiocarbazona
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RU– Solo para uso en investigación