Learn More
Invitrogen™ Dithiothreitol (DTT)
Descripción
Disufide crosslinks of cystines in proteins can be reduced to cysteine residues by dithiothreitol (DTT).
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Sólido |
| Cantidad | 1 g |
| Tipo de producto | Ditiotreitol |