Learn More
Ditiotreitol, > 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15855458 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15855458 100 g Frasco de plástico 100 g
15835458 5 g Frasco de plástico 5 g
15845458 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15855458 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J15395.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 12-3-3483 | Molecular Formula: C4H10O2S2 | Molecular Weight: 154.24 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12-3-3483
Fórmula molecular C4H10O2S2
Peso molecular (g/mol) 154.24
Número MDL MFCD00004877
Clave InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Sinónimo dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
Nombre IUPAC (2 S,3 S)-1,4-bis(sulfanil)butano-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dithiothreitol
Punto de fusión 40°C to 43°C
Punto de ebullición 125°C to 130°C/12 mm
Temperatura de inflamación >110°C
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Beilstein 1719757
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Polvo cristalino