Learn More
Ditiotreitol, > 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15835458 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15835458 5 g Frasco de plástico 5 g
15845458 25 g Frasco de plástico 25 g
15855458 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15835458 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J15395.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 12-3-3483
Fórmula molecular C4H10O2S2
Peso molecular (g/mol) 154.24
Número MDL MFCD00004877
Clave InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Sinónimo dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
Nombre IUPAC (2 S,3 S)-1,4-bis(sulfanil)butano-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dithiothreitol
Punto de fusión 40°C to 43°C
Punto de ebullición 125°C to 130°C/12 mm
Temperatura de inflamación >110°C
Envase Frasco de plástico
Cantidad 5 g
Beilstein 1719757
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Polvo cristalino