Learn More
Ditiopropilcarbodenafil, TRC
Código de producto. 30370603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30370603 2.5 mg
30386683 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30370603 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6531002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2196244-90-1
Fórmula molecular C25H34N6OS2
Peso molecular (g/mol) 498.71
Sinónimo 5-[2-ethoxy-5-[(4-propyl-1-piperazinyl)thioxomethyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-thione, Sidenafil impurity
SMILES CCCN1CCN(CC1)C(=S)c2ccc(OCC)c(c2)C3=Nc4c(CCC)nn(C)c4C(=S)N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dithiopropylcarbodenafil
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34N6OS2/c1-5-8-19-21-22(29(4)28-19)24(33)27-23(26-21)18-16-17(9-10-20(18)32-7-3)25(34)31-14-12-30(11-6-2)13-15-31/h9-10,16H,5-8,11-15H2,1-4H3,(H,26,27,33)