Learn More
Ditiofen-2-ilmetanona, LoGiCal
Código de producto. 30460385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460385 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460385 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1293.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dithiophen-2-ylmethanone
CAS 704-38-1
Nombres de analitos o componentes Dithiophen-2-ylmethanone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H6 O S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. F (EP), Tiotropium Bromide Imp. F (EP), Dithiophen-2-ylmethanone, Tiotropium Bromide Monohydrate Impurity F, Tiotropium Impurity F
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6OS2/c10-9(7-3-1-5-11-7)8-4-2-6-12-8/h1-6H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O=C(c1cccs1)c2cccs2
Nombre IUPAC ditiofen-2-ilmetanona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 194.27
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 193,986 g/mol