Learn More
Ditiooxamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11466666 5 g 5 g
11476666 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24866.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79-40-3 | C2H4N2S2 | 120.188 g/mol
Dithiooxamide acts as a chelating agent and used in the determination of copper(II), nickel(II) and cobalt(II). It is used as a building block in the synthesis of cyclen. It is involved in the preparation of thiazolothiazole-linked porous organic polymers and N,N'-disubstituted dithiooxamides. It is also employed as a modifier to prepare the modified glassy carbon electrode which is used to investigate the electrochemical properties of quercetin, an important flavonoid derivative. Further, it is involved in the preparation of chelating resin with formaldehyde, which finds application in separation and concentration of silver ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ditiooxamida actúa como agente quelante y se utiliza en la determinación del cobre(II), el níquel(II) y el cobalto(II). Se utiliza como un compuesto básico en la síntesis de ciclenos. Interviene en la preparación de polímeros orgánicos porosos ligados al tiazolotiazol y ditiooxamidas N,N′-disustituidas. También se emplea como modificador para preparar el electrodo de carbono vítreo modificado que se utiliza para investigar las propiedades electroquímicas de la quercetina, un importante derivado flavonoide. Además, interviene en la preparación de resina quelante con formaldehído, que se emplea en la separación y concentración de iones de plata.
Solubilidad
Soluble en acetona y cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-40-3
Fórmula molecular C2H4N2S2
Peso molecular (g/mol) 120.188
Número MDL MFCD00004941
Clave InChI OAEGRYMCJYIXQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dithiooxamide, rubeanic acid, ethanebis thioamide, oxamide, dithio, dithioxamide, rubeane, rubean, hydrorubeanic acid, oxaldiimidic acid, dithio, usaf mk-6
PubChem CID 2777982
Nombre IUPAC etanoditioamida
SMILES C(=S)(C(=S)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dithiooxamide
Punto de fusión 245°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in acetone and chloroform. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.2
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dithiooxamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanedithioamide