Learn More
Ditiooxamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15700799 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15700799 100 g 100 g
15389252 5 g 5 g
15391532 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15700799 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 117551000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 79-40-3 | C2H4N2S2 | 120.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-40-3
Fórmula molecular C2H4N2S2
Peso molecular (g/mol) 120.19
Clave InChI OAEGRYMCJYIXQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dithiooxamide, rubeanic acid, ethanebis thioamide, oxamide, dithio, dithioxamide, rubeane, rubean, hydrorubeanic acid, oxaldiimidic acid, dithio, usaf mk-6
PubChem CID 2777982
Nombre IUPAC etanoditioamida
SMILES C(=S)(C(=S)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dithiooxamide
Punto de fusión 200.0°C
Análisis elemental 22.7 to 23.9% (N) 19.5 to 20.5% (C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal H2NCSCSNH2
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,8412
Información de solubilidad Solubility in water: 0.37g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.19
Porcentaje de pureza 98%