Learn More
DTE, Dithioerythritol, Electrophoresis, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10204633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10204633 5 g Poly Bottle 5 g
1 options
Código de producto. 10204633 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP1735
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
  • Used as reducing agent
  • Reduces disulfide bonds in proteins and peptides
  • Functionally tested for use in electrophoresis
  • Added in low concentrations, DTE used as an enzyme stabilizer during protein purification
  • Hydroxyl (-OH) groups of DTE are in the cisform, as opposed to transfor DTT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dithioerythritol
CAS 6892-68-8
Absorbancia 0.13 AU max.
Punto de fusión 82°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Envase Poly Bottle
Fórmula molecular C4H10O2S2
Fórmula lineal HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Número MDL MFCD00063750
Cantidad 5 g
Sinónimo dithioerythritol, 1,4-dithioerythritol, dte, 2r,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, erythro-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 2,3-butanediol, 1,4-dimercapto-, 2r,3s-rel, 1,4-dithioerythritol dte, 2r*,3s*-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, erythro-2,3-dihydroxy-1,4-butanedithiol, 2r,3s-1,4-disulfanylbutane-2,3-diol
Clave InChI VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
SMILES O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
Nombre IUPAC (2R,3S)-1,4-disulfonilbutano-2,3-diol
Peso molecular (g/mol) 154.24
PubChem CID 439352
ChEBI CHEBI:17456
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.19
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Electroforesis
Forma física Powder or Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dithioerythritol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.