Learn More
Éster dietílico del ácido ditiocarbónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dithiocarbonic Acid S,S'-Diethyl Ester |
| CAS | 623-80-3 |
| Fórmula molecular | C5H10OS2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10OS2/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCSC(=O)SCC |
| Nombre IUPAC | bis(etilsulfanil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 150.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0173 |