Learn More
Ditiobiuret, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421980
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11421980 100 g 100 g
11401980 5 g 5 g
11411980 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11421980
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16175.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 541-53-7 | C2H5N3S2 | 135.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 541-53-7
Fórmula molecular C2H5N3S2
Peso molecular (g/mol) 135.20
Número MDL MFCD00037832
Clave InChI JIRRNZWTWJGJCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dithiobiuret, 2,4-dithiobiuret, thioimidodicarbonic diamide, biuret, dithio, imidodicarbonodithioic diamide, biuret, 2,4-dithio, imidodicarbonimidothioic diamide, rcra waste number p049, urea, 2-thio-1-thiocarbamoyl, allophanimidic acid, dithio
PubChem CID 2758725
Nombre IUPAC carbamotioyltiourea
SMILES NC(=S)NC(N)=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dithiobiuret
Punto de fusión ∼183°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 1756621
Índice Merck 14,3371
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 97%