Learn More
Ditiobiuret, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Dithiobiuret |
| Punto de fusión | ∼183°C (decomposition) |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 1756621 |
| Índice Merck | 14,3371 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.21 |
| Porcentaje de pureza | 97% |