Learn More
Ácido ditiobispropanoico, TRC
Código de producto. 30373854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373854 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30373854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4942405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dithiobis-propanoic Acid
CAS 1119-62-6
Fórmula molecular C6H10O4S2
Cantidad 5 g
Sinónimo 3,3'-Dithiobis-propanoic Acid, beta,beta'-Dithiodipropionic Acid, 2-Carboxyethyl Disulfide, DTDPA, NSC 18841, NSC 677544
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O4S2/c7-5(8)1-3-11-12-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
SMILES OC(=O)CCSSCCC(=O)O
Peso molecular (g/mol) 210.07