Learn More
Ditio-bis-maleimidoetano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dithio-bis-maleimidoethane |
| CAS | 71865-37-7 |
| Fórmula molecular | C12 H12 N2 O4 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H12N2O4S2/c15-9-1-2-10(16)13(9)5-7-19-20-8-6-14-11(17)3-4-12(14)18/h1-4H,5-8H2 |
| SMILES | O=C1C=CC(=O)N1CCSSCCN2C(=O)C=CC2=O |
| Nombre IUPAC | 1-[2-[2-(2,5-dioxopirrol-1-il)etildisulfanil]etil]pirrol-2,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 312.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 312.0238 |