Learn More
Disulfotón, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12919214 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
12919214 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 12919214 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S1755
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
Disulfotón298-04-41000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disulfoton
Envase 2 ml de ampolla de vidrio pregraduada ámbar
CAS 298-04-4, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Métodos For US EPA Method 622
Fórmula molecular C8H19O2PS3
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI DOFZAZXDOSGAJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOP(=S)(OCC)SCCSCC
Nombre IUPAC dietoxi-(2-etilsulfonilmetilsulfanil)-sulfanilideno-$l^{5}-fosfano
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 274.392
PubChem CID 3118
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:38661
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio