Learn More
Disulfotón, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16646203 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16646203 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16646203 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1684100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disulfoton
CAS 298-04-4
% máx. CAS ≤ 100%
Densidad 1.140 g/cm3 (20°C)
Temperatura de inflamación 133°C
Beilstein 1709167
Color Incolora
Punto de fusión <25°C
Punto de ebullición 128°C (1.33 hPa)
Sinónimo O,O-diethyl S-[2-(ethylthio)ethyl] phosphorodithioate
Peso molecular (g/mol) 274.40 g/mol
Cantidad 100 mg
Grado Acaricidas e insecticidas