Learn More
Disulfiram, Mikromol™
Código de producto. 30051633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30051633 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30051633 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1946.000250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Disulfiram
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disulfiram
CAS 97-77-8
Nombres de analitos o componentes Disulfiram
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H20 N2 S4
Sinónimo Disulfiram, tetraethyldisulfanedicarbothioamide, Thioperoxydicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S2), N,N,N',N'-tetraethyl-, Disulfide, bis(diethylthiocarbamoyl) (8CI), Thioperoxydicarbonic diamide ([(H2N)C(S)]2S2), tetraethyl- (9CI), Abstensil, Abstinil, Abstinyl, Accel TET, Accel TET-R, Akrochem TETD, Alcophobin, Antabus, Antabuse, Antadix, Antaethyl, Antalcol, Antetan, Antetil, Anticol, Antietanol, Antietil, Antikol, Antivitium, Aversan, Averzan, Bis(N,N-diethylthiocarbamoyl) disulfide, Bis(diethylthiocarbamoyl) disulfide, Contralin, Cronetal, Curekind TETD, Dicupral, Disulfiram, Ekagom DTET, Ekagom TEDS, Ekagom TETDS, Espenal, Esperal, Etabus, Ethyl Thiram, Ethyl Thiurad, Ethyl Tuads, Ethyl Tuex, Etiltox, Exhoran, Exhorran, Hoca, Krotenal, N,N,N',N'-Tetraethyldithiuram disulfide, N,N,N',N'-Tetraethylthiuram disulfide, NSC 25953, Nocceler TED, Nocceler TET, Nocceler TET-G, Noxal, Refusal, Sanceler TET, Sanceler TET-G, Soxinol TET, Stopetyl, TETD, TTD, TTs, Tetradin, Tetradine, Tetraethyldithiuram disulfide, Tetraethylthioperoxydicarbonic diamide, Tetraethylthiram disulfide, Tetraethylthiuram, Tetraethylthiuram disulfide, Tetraethylthiuram sulfide, Tetraetil, Teturam, Teturamin, Thiuram E, Thiuranide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H20N2S4/c1-5-11(6-2)9(13)15-16-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3
SMILES CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
Nombre IUPAC N,N-dietilcarbamoditioato de dietilcarbamotioilsulfanilo
Peso molecular (g/mol) 296.54
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.0509 g/mol