Learn More
Disulfiram, MedChemExpress
Descripción
Disulfiram inhibits gasdermin D (GSDMD) pore formation in liposomes and inflammasome-mediated pyroptosis and IL-1β secretion in human and mouse cells. Disulfiram + Cu2+ increases intracellular ROS levels triggering apoptosis of ovarian cancer stem cells[1-6].
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Disulfiram |
| Forma física | Powder |
| CAS | 97-77-8 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H20N2S4 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | Tetraethylthiuram disulfide TETD |
| Información de solubilidad | DMSO : 75 mg/mL (252.92 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |