Learn More
Disulfiram-d20, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Disulfiram-d20 |
| CAS | 1216403-88-1 |
| Fórmula molecular | C10 2H20 N2 S4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (Tetraethyl-d20)thioperoxydicarbonic Diamide, Bis[(diethyl-d10)thiocarbamoyl)disulfide, (Tetraethyl-d20)thiram Disulfide, Abstensil-d20, Abstinil-d20, Abstinyl-d20, Esperal-d20, Etabus-d20, Teturam-d20, Teturamin-d20, Thiuram E-d20, Thiuranide-d20 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20N2S4/c1-5-11(6-2)9(13)15-16-10(14)12(7-3)8-4/h5-8H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=S)SSC(=S)N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)carbamotioilsulfanil-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetil)carbamoditioato |
| Peso molecular (g/mol) | 316.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.1765 |