Learn More
Tocris Bioscience™ Disulfide biotin azide
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18728296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18728296 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18728296 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7768/5
Azide-activated biotinylation reagent; labels alkyne moieties via copper-catalyzed click chemistry
Disulfide Biotin Azide is an azide-activated cleavable (disulphide) biotin probe. It allows the biotinylation of molecules containing alkyne moiety via copper-catalyzed click chemistry reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(24-Azido-12,20-dioxo-3,6,9-trioxa-16,17-dithia-13,21-diazatetracosyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide
CAS 2866429-93-6
Cantidad 5 mg
Objetivo General Laboratory Research Reagent
Fórmula molecular C27H48N8O7S3