Learn More
Disulfamida, Mikromol™
Descripción
Disulfamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Disulfamide |
| CAS | 671-88-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Disulfamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H9 Cl N2 O4 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1,3-Benzenedisulfonamide, 4-chloro-6-methyl-, Toluene-2,4-disulfonamide, 5-chloro- (6CI,7CI,8CI), 5-Chloro-2,4-disulfamoyltoluene, 5-Chlorotoluene-2,4-disulfonamide, Desamide, Disamide, Disulfamide, Disulfamide (pharmaceutical), Disulphamide, Diurex, Diurex (Eisai), Diuroblitz, Edemil, Fisiuretik, NSC 38904, Natirene 25, Tolclotidum, Toluidrin, Toluren |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9ClN2O4S2/c1-4-2-5(8)7(16(10,13)14)3-6(4)15(9,11)12/h2-3H,1H3,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14) |
| SMILES | Cc1cc(Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-6-metilbenceno-1,3-disulfonamida |
| Mostrar más |