Learn More
Disulfamida, LoGiCal
Código de producto. 30461891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461891 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461891 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3052.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disulfamide
CAS 671-88-5
Nombres de analitos o componentes Disulfamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H9 Cl N2 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,3-Benzenedisulfonamide, 4-chloro-6-methyl-, Toluene-2,4-disulfonamide, 5-chloro- (6CI,7CI,8CI), 5-Chloro-2,4-disulfamoyltoluene, 5-Chlorotoluene-2,4-disulfonamide, Desamide, Disamide, Disulfamide, Disulfamide (pharmaceutical), Disulphamide, Diurex, Diurex (Eisai), Diuroblitz, Edemil, Fisiuretik, NSC 38904, Natirene 25, Tolclotidum, Toluidrin, Toluren
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9ClN2O4S2/c1-4-2-5(8)7(16(10,13)14)3-6(4)15(9,11)12/h2-3H,1H3,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1cc(Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4-cloro-6-metilbenceno-1,3-disulfonamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 284.74
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.9692 g/mol