Learn More
Disufenton sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16491747
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491747 50 mg 50 miligramos
16486126 100 mg 100 miligramos
16425588 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491747 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13244
MedChemExpress Disufenton sodium (NXY-059) is the disulfonyl derivative of the neuroprotective spin trap phenylbutynitrone(PBN), both NXY-059, its parent PBN and their hydrolysis/oxidation product MNT are very powerful scavengers of free radicals.
Disufenton sodium (NXY-059) is the disulfonyl derivative of the neuroprotective spin trap phenylbutynitrone(PBN), both NXY-059, its parent PBN and their hydrolysis/oxidation product MNT are very powerful scavengers of free radicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disufenton sodium
CAS 168021-79-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H13NNa2O7S2
Cantidad 50 mg
Sinónimo NXY-059
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (327.80 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (131.12 mM)
SMILES O=S(C1=C(C=CC(S(=O)(O[Na])=O)=C1)/C=[N+]([O-])/C(C)(C)C)(O[Na])=O
Peso molecular (g/mol) 381.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.33
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration