Learn More
Disuccinimidil suberato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498217 500 mg 500 miligramos
15488217 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51771.ME
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.74€
    85.65€ / 500 miligramos
    Ahorro 13.09€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 68528-80-3 | C16H20N2O8 | 368.342 g/mol
Disuccinimidyl suberate is a homobifunctional amine-reactive crosslinker. It is usually coupled to molecules containing primary amines via amide bonds buffered at pH 7.5 (6.5-8.5). It incorporates an 8-atom spacer arm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El disuccinimidil suberato es un entrecruzador homobifuncional reactivo a aminas. Generalmente, se acopla a moléculas que contienen aminas primarias a través de enlaces amida tamponados con pH 7,5 (6,5-8,5). Incluye un brazo separador de 8-átomos.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en cloroformo: 50 mg/ml.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68528-80-3
Fórmula molecular C16H20N2O8
Peso molecular (g/mol) 368.342
Número MDL MFCD00049059
Clave InChI ZWIBGKZDAWNIFC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo disuccinimidyl suberate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl octanedioate, suberic acid bis n-hydroxysuccinimide ester, di n-succinimidyl suberate, bicl100, 2,5-pyrrolidinedione, 1,1'-1,8-dioxo-1,8-octanediyl bis oxy bis, nhs-sa, disuccinimidylsuberate, dsis, n-hydroxysuccinimide suberic acid ester
PubChem CID 100658
Nombre IUPAC bis(2,5-dioxopirrolidin-1-il) octanodioato
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCCCCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disuccinimidyl suberate
Punto de fusión 166°C to 170°C
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in chloroform: 50mg/mL.
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.34
Porcentaje de pureza 97%