Learn More
Glutarato de disuccinimidilo, TRC
Código de producto. 30386986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386986 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30386986 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD493560500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disuccinimidyl Glutarate
CAS 79642-50-5
Fórmula molecular C13 H14 N2 O8
Cantidad 500 mg
Sinónimo DSG Crosslinker, 1,1'-[(1,5-Dioxo-1,5-pentanediyl)bis(oxy)]bis-2,5-pyrrolidinedione, 1,5-Bis(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl) Ester Pentanedioic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14N2O8/c16-8-4-5-9(17)14(8)22-12(20)2-1-3-13(21)23-15-10(18)6-7-11(15)19/h1-7H2
SMILES O=C(CCCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O)ON2C(=O)CCC2=O
Nombre IUPAC bis(2,5-dioxopirrolidin-1-il) pentanodioato
Peso molecular (g/mol) 326.259
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.075