Learn More
BOLA Distribuidores de botellas
Código de producto. 10738252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2
3
4
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10738252 2 cada uno
10797512 4 cada uno
10661512 3 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10738252 Proveedor BOLA N.º de proveedor F74502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.73€
    53.39€ / paquete de 1
    Ahorro 16.34€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Distribuidores de Botellas PTFE/PPS
  • Tapón de rosca negro fabricado en PPS para rosca de botella GL 45.
  • Sin llaves de paso: Cuerpo fabricado en PTFE con 2 o 4 puertos con rosca hembra UNF¼ en. 28 G en los lados superior e inferior.
  • Con llaves de paso: cuerpo fabricado en PTFE con 2 o 3 puertos con rosca hembra UNF¼ en. 28 G en lados superior e inferior y llave de paso de FEP para cada puerto.
  • Una posible irregularidad en el cuello de la botella se corrige mediante una junta tórica detrás de un labio de sellado elástico y la botella se cierra herméticamente.
  • El producto solo queda expuesto al cuerpo del distribuidor.
  • El cuerpo del distribuidor se puede girar independientemente del tapón de rosca.
  • Esto significa que el distribuidor completamente ensamblado se puede quitar completamente y fijar en otra botella sin el riesgo de desordenar los tubos.
  • Muy buena resistencia química, para temperaturas de trabajo hasta +200 °C.
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 0.8 mm
Diámetro exterior (métrico) 1.6 mm
Cantidad 2