Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubos de distribución con frita
Código de producto. 10204151
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Para utilizar con (aplicación):
Disolventes ligeros específicos
Disolventes pesados específicos
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Para utilizar con (aplicación) unitSize
10204151 250 mL Disolventes pesados específicos cada uno
10264001 250 mL Disolventes ligeros específicos cada uno
10306121 100 mL Disolventes ligeros específicos cada uno
10336071 500 mL Disolventes ligeros específicos cada uno
10336311 500 mL Disolventes pesados específicos cada uno
10681892 100 mL Disolventes pesados específicos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10204151 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05433203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.00€
    42.15€ / paquete de 1
    Ahorro 20.85€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tubos de distribución con frita (porosidad: 0).
  • Para disolventes ligeros específicos
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Para utilizar con (aplicación) Disolventes pesados específicos