Learn More
BUCHI Cabezal de distribución del condensador
Código de producto. 10661623 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Cabezal de distribución
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10661623 Cabezal de distribución cada uno
1 options
Código de producto. 10661623 Proveedor BUCHI N.º de proveedor 040658
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Rotavapor cabezal de distribución del condensador
  • Para conjunto de condensador de vidrio S/CR/BY
  • Cristalería revestida de P+G
  • Incluye tuerca ciega GL10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cabezal de distribución
Cantidad 1 Paq.