Learn More
Lenz Laborglasintrumente Receptores de destilación conforme a Bernauer con matraces
Código de producto. 10306361
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
Toma superior 12/23 NS
Toma superior 19/26 NS
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
10306361 Toma superior 12/23 NS cada uno
10326361 Toma superior 19/26 NS cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10306361 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05288001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00€
    105.12€ / paquete de 1
    Ahorro 61.88€
    37% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Receptores de destilación conforme a Bernauer (modificado)
  • Con tres conos NS 14/23 y tres matraces
  • Conexión de vacío con oliva de vidrio
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Material Vidrio Duran
Capacidad (métrico) 50 mL
Cantidad 1 unidad
Junta cónica estándar Toma superior 12/23 NS