Learn More
Lenz Laborglasintrumente Receptores de destilación conforme a Anschütz-Thiele, rectos
Código de producto. 10579401
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
Toma y cono NS 14/23
Toma y cono NS 29/32
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar Capacidad (métrico) unitSize
10579401 Toma y cono NS 14/23 25 mL cada uno
10129220 Toma y cono NS 29/32 50 mL cada uno
10191661 Toma y cono NS 29/32 100 mL cada uno
10355831 Toma y cono NS 14/23 25 mL cada uno
10758461 Toma y cono NS 29/32 100 mL cada uno
10788271 Toma y cono NS 29/32 50 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10579401 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05295001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Receptores con adaptador recto, graduado, con toma NS y cono NS
  • Conexión de vacío: rosca GL18
  • Llave de paso NS con tapón de vidrio sólido o PTFE
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Material Vidrio Duran
Capacidad (métrico) 25 mL
Junta cónica estándar Toma y cono NS 14/23