Learn More
Lenz Laborglasintrumente Enlaces de destilación con condensador Liebig, adaptador receptor de vacío y oliva
Código de producto. 10722522
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10722522 400 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10722522 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05053404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.00€
    114.92€ / paquete de 1
    Ahorro 45.08€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Enlaces de destilación con condensador Liebig
  • Salida con cono NS
  • Conexión agua y vacío con olivas de vidrio
  • Con toma NS 14/23
  • Para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Longitud (métrico) 400 mm
Material Vidrio Duran