Learn More
Lenz Laborglasintrumente Enlaces de destilación con condensador Liebig y oliva
Description
- Enlaces de destilación con condensador Liebig
- Salida con cono NS
- Conexión de agua con olivas de vidrio
- Toma NS 14/23 para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada
- Fabricados con tubos DURAN™
Specifications
Specifications
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Material | Vidrio Duran |
| Junta cónica estándar | NS 14/23 |