Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Enlaces de destilación con condensador Liebig
Código de producto. 10546823
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
160 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10546823 160 mm cada uno
11572324 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10546823 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 05053211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    111.51€ / paquete de 1
    Ahorro 62.49€
    35% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Enlaces de destilación con condensador Liebig con adaptador receptor de vacío y rosca GL
  • Enlaces de destilación con condensador Liebig
  • Salida con cono NS
  • Conexión de agua con rosca GL14
  • Adaptador de receptor de vacío con rosca GL 18
  • Con tomas NS 14/23 para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Longitud (métrico) 160 mm
Tipo Enlaces de destilación con condensador Liebig
Material Tubos DURAN™
Cantidad 1
Junta cónica estándar Cono NS 14/23