Learn More
Lenz Laborglasintrumente Enlaces de destilación conforme a Claisen, con rosca GL
Código de producto. 10412045
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
160 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10412045 160 mm cada uno
10340805 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10412045 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05055211
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • La destilación se une con el condensador Liebig (salida recta) y la cabeza según Claisen
  • Conexión de agua con rosca DIN GL14
  • Con dos tomas NS 14/23
  • Para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Longitud (métrico) 160 mm
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar Cono NS 14/23