Learn More
Lenz Laborglasintrumente Enlaces de destilación conforme a Claisen, con rosca GL
Descripción
- La destilación se une con el condensador Liebig (salida recta) y la cabeza según Claisen
- Conexión de agua con rosca DIN GL14
- Con dos tomas NS 14/23 para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Junta cónica estándar | NS 29/32 |