Learn More
Lenz Laborglasintrumente Enlaces de destilación conforme a Claisen
Código de producto. 10598651
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 29/32
Longitud (métrico):
160 mm
250 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar Longitud (métrico) unitSize
10598651 NS 14/23 250 mm cada uno
10404251 NS 29/32 250 mm cada uno
10316171 NS 29/32 400 mm cada uno
10599571 NS 14/23 160 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10598651 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05055301
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • La destilación se une con el condensador Liebig (salida recta) y la cabeza según Claisen
  • Conexión de agua con olivas de vidrio
  • Con dos tomas NS 14/23 para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Incluye Aceitunas de vidrio
Longitud (métrico) 250 mm
Junta cónica estándar NS 14/23