Learn More
Lenz Laborglasintrumente Enlaces de destilación
Descripción
- Enlaces de destilación sin condensador
- Con dos conos NS verticales
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Junta cónica estándar | NS 14/23 |