Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Enlaces de destilación
Código de producto. 10702682
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 14/23
NS 14/23, NS 14/23
NS 14/23, NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32, GL 14
NS 29/32, NS 14/23
NS 29/32, NS 29/32
Longitud de la chaqueta (métrico):
160 mm
250 mm
300 mm
350 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar Longitud de la chaqueta (métrico) unitSize
10702682 NS 14/23, NS 14/23 160 mm cada uno
10686755 NS 14/23 160 mm cada uno
10147044 NS 29/32, GL 14 250 mm cada uno
10491865 NS 29/32 250 mm cada uno
10548081 NS 14/23, NS 29/32 250 mm cada uno
10634271 NS 29/32, NS 14/23 250 mm cada uno
10234341 NS 24/29 300 mm cada uno
10363181 NS 29/32, NS 29/32 350 mm cada uno
10376021 NS 14/23, NS 29/32 350 mm cada uno
11816214 NS 29/32 350 mm cada uno
10545670 NS 29/32 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10702682 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05053201
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Enlaces de destilación para la conexión de termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada.
  • Con condensador Liebig
  • Salida con cono NS
  • Conexión de agua con oliva de vidrio, con conector NS
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada
Tipo Enlaces de destilación
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar NS 14/23, NS 14/23
Longitud de la chaqueta (métrico) 160 mm