Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cabezal de destilación
Código de producto. 10057630
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 14/23 vertical, NS 14/23 oblicua
NS 19/26 vertical, NS 19/26 oblicua
NS 24/29 vertical, NS 24/29 oblicuo
NS 29/32 vertical, NS 29/32 oblicua
Modelo:
Claisen
Plano
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar Modelo Tamaño de la unidad
10057630 NS 14/23 vertical, NS 14/23 oblicua Claisen cada uno
11846114 NS 14/23 vertical, NS 14/23 oblicua Plano cada uno
11856144 NS 19/26 vertical, NS 19/26 oblicua Plano cada uno
11876204 NS 29/32 vertical, NS 29/32 oblicua Plano cada uno
10343041 NS 29/32 vertical, NS 29/32 oblicua Claisen cada uno
11836124 NS 24/29 vertical, NS 24/29 oblicuo Plano cada uno
10171471 NS 19/26 vertical, NS 19/26 oblicua Claisen cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10057630 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05030011
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cabezal de destilación fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Cumple con los estándares DIN 12594
  • Conector NS y dos conos NS
  • Ángulo descendente de 75°
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada
Tipo Cabezal de destilación
Material Vidrio Duran
Certificaciones/conformidad DIN 12594
Junta cónica estándar NS 14/23 vertical, NS 14/23 oblicua
Modelo Claisen