Learn More
Estándar de destilación ASTM D 86; NF EN ISO 3405 (valor nominal: 30-178,6 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 16070182
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
16070182 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 16070182 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor CRMDIGA
Los materiales de referencia certificados por destilación se utilizan para la verificación de los instrumentos de laboratorio utilizados en las pruebas de destilación del petróleo y sus derivados según la norma ASTM D86. Los métodos de prueba alternativos
  • Material de referencia certificado para destilación
  • Fabricado de acuerdo con los métodos de prueba ASTM / EN o IP
  • Certificado mediante el método Round Robin
  • Se suministra con MSDS.
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulaciones.
  • 12 meses de vida útil.
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Número UN UN 1203
Cantidad 250 mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Distillation Standard
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: gasoline
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.