Learn More
BOLA Aparatos de destilación
Código de producto. p-200109946
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 mL
1000 mL
2000 mL
4000 mL
6000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10319231 500 mL cada uno
10104491 1000 mL cada uno
10247451 2000 mL cada uno
10787302 4000 mL cada uno
10629601 6000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10319231 Proveedor BOLA N.º de proveedor B28003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para la destilación de productos fuertemente alcalinos o ácidos así como disolventes muy agresivos.
  • Aparato de destilación de PTFE - con sistema SAFE LAB compuesto por: Recipiente de reacción
  • Junta de brida plana (B281-03)
  • Tapa de brida plana (B 282-02)
  • Brida plana (B 283-02) Pieza de unión
  • Embudo de goteo de brida plana (B 284-02)
  • 125 ml (B 285-01) Dispositivo de soporte para termómetro (B 286-03)
  • Termómetro para matraces (B 287-03)
  • Cojinete agitador (B288-02)
  • Eje agitador en forma de luna (C 376-12)
  • Cabezal destilador 2x NS 29/32 (B 289-03)
  • Termómetro de destilación (B 290-03)
  • Condensador Liebig de 270 mm (B 291-02)
  • Adaptador de receptor (B 292-02)
  • Llave de paso de vacío (B 293-02)
  • Matraz de fondo redondo (A 158-06)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 450 x 600 mm